Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, französische quadratische Glasflaschen ohne Kappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Beschreibung
- Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
- Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
- Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 480 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 40 |
Halsausführung | 48-400 |
Closure Included | Nein |
Öffnung | Weit |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige, französische quadratische Glasflaschen ohne Kappen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur