Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, französische quadratische Glasflaschen ohne Kappen Artikelnummer.: 16124537
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Durchsichtige, französische quadratische Glasflaschen ohne Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124537 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
30 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Artikelnummer. 16124537
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas USP Typ III, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung
  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 280
Halsausführung 24-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 72 mm
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige, französische quadratische Glasflaschen ohne Kappen >