Learn More
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit weißem Polypropylen-Schraubverschluss, ideal für Lösungsmittel oder Chemikalien, Probenlagerung und Probenbeobachtung
Marke: Fisherbrand™ FB02911387
Beschreibung
- Platzsparend:
- Einfach zu befüllen
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
- Die quadratische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
- Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
60 ml | |
Durchsichtig | |
16 mm | |
Glas (Typ 3) | |
Weiß | |
Ja | |
86 mm | |
PTFE/Polyethylenschaum | |
28 bis 400 mm |
2 oz. | |
25 mm | |
89 mm | |
48 | |
28-400 | |
Weit | |
Französische Viereck-Flasche | |
Polypropylen | |
45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Quadratische, französische Klarglasflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen > Fassungsvermögen: 2 Oz.; Verschlusseinlage PE-Schaum/PTFE; Quantität: 48
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur