Learn More
Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1
Die Röhrchenform gewährleistet hervorragende Transparenz und Maßgenauigkeit zwischen den einzelnen Fläschchen. Fisherbrand™ Diagnostische Klarglasfläschchen vom Typ 1 werden aus neutralem Typ 1-Glas hergestellt.
Marke: Fisherbrand™ 102000
92.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gefriertrocknungsstopfen weisen eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf
- Der speziell entwickelte Bodenradius erhöht die Festigkeit bei Gefriertrocknungsanwendungen
- Zwei Kappenkonfigurationen erhältlich: Kappe aus PP und Gefriertrocknungsstopfen mit Einlage aus Urea-EPE
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Geeignet für Gefriertrocknungsanwendungen, alle Diagnose- und Pharmaanwendungen | |
Röhrenförmig | |
Autoklavierbar | |
320/Pckg. |
18 mm | |
3 ml | |
Schraube | |
Schraube | |
36 mm | |
Diagnostisches Fläschchen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31