Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent
Experimente im Labor mit Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent. Ihrer Graduierung erleichtert das genaue Abmessen.
38.66 CHF - 111.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10014642
|
Fisherbrand™
FS68006-0010 |
10 ml |
111.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10024212
|
Fisherbrand™
FS68006-0050 |
50 ml | N/A | |||||||
Beschreibung
- Graduiert
- Schnappverschluss aus Polyethylen
- Durchsichtig
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Ja | |
A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent