Learn More
PURUS™ Cleantek CPE Überschuhe
Einweg-Schuhüberzüge bieten Schutz vor Verschüttungen und Staub
81.57 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Verpackungsmenge | 2.000 Stk./Karton |
Beschreibung
- 100 Stück pro Beutel, 20 pro Karton
- Aus Guss-Polyethylen
- Verhindert das Eindringen von Partikeln in eine Reinraumumgebung
- Schützt Schuhe vor leichten Spritzern und Staub
Spezifikation
Blau | |
Ja | |
2.000 Stk./Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Cleantek CPE Überschuhe