Learn More
CleanSpace™ CleanSpace3™™ Vollgesichtsmaske
Die mit CleanSpace HALO Atemschutzgeräten kompatiblen Vollmasken lassen sich schnell auf die Netzteile aufstecken und bieten eine gute Rundumsicht. Die oronasalen Innenmasken bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
422.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS1716: 2012
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 12942
Produkttyp PAPR-Vollmaske
Modell Schutzmaske/Kopfteil Nur Vollmaske
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen, Labor, Pharmazie und Notfalleinsätze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920042
Unterlagen ansehen
CleanSpace™
CS3006
S
518.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15930042
Unterlagen ansehen
CleanSpace™
CS3007
Mittel/groß
422.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace HALO: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Breites Panoramavisier
  • Harte kratz- und lösungsmittelbeständige Beschichtung, alterungsbeständige Materialien
  • Geeignet für lange Nutzungszeiten
  • Integrierter PortaCount Adapter für die Maskenanpassung
  • Überdruckluftstrom und oronasale Innenmaske verhindern Beschlagen
  • Einfaches Atmen ohne Widerstand selbst bei starker Belastung
  • Visierdichtung aus Silikon für optimalen Gesichtsschutz und -komfort.
  • Die oronasale Innenmaske mit einzigartigem Ein-/Aussteck-Mechanismus kann zur Reinigung leicht entfernt werden
  • Mylar-Sprechmembran für klare Kommunikation bei der Arbeit
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012
PAPR-Vollmaske
Gesundheitswesen, Labor, Pharmazie und Notfalleinsätze
EN 12942
Nur Vollmaske
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Wenn Sie eigensichere Geräte benötigen, überprüfen Sie bitte die eigensicheren Zulassungen Ihres Standorts. Diese Halbmasken sind NICHT als eigensicher zertifiziert.