Learn More
CleanSpace™ CleanSpace3™™ Vollgesichtsmaske
Die mit CleanSpace HALO Atemschutzgeräten kompatiblen Vollmasken lassen sich schnell auf die Netzteile aufstecken und bieten eine gute Rundumsicht. Die oronasalen Innenmasken bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
Marke:  CleanSpace™ CS3007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15930042
  • 422.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwendung mit dem bahnbrechenden CleanSpace HALO: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Breites Panoramavisier
  • Harte kratz- und lösungsmittelbeständige Beschichtung, alterungsbeständige Materialien
  • Geeignet für lange Nutzungszeiten
  • Integrierter PortaCount Adapter für die Maskenanpassung
  • Überdruckluftstrom und innere Mund-Nasen-Maske verhindern Beschlagen
  • Einfaches Atmen ohne Widerstand selbst bei starker Belastung
  • Visierdichtung aus Silikon für optimalen Gesichtsschutz und -komfort.
  • Die oronasale Innenmaske mit einzigartigem Ein-/Aussteck-Mechanismus kann zur Reinigung leicht entfernt werden
  • Mylar-Sprechmembran für klare Kommunikation bei der Arbeit
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012
PAPR-Vollmaske
Nur Vollmaske
Nein
EN 12942
Mittel/groß
Gesundheitswesen, Labor, Pharmazie und Notfalleinsätze
CS3007.
Wenn Sie eigensichere Geräte benötigen, überprüfen Sie bitte die eigensicheren Zulassungen Ihres Standorts. Diese Halbmasken sind NICHT als eigensicher zertifiziert.