Learn More
CleanSpace Technology™ CleanSpace3™ Reinigungs- und Aufbewahrungs-Steckerset
Zur Verwendung mit dem CleanSpace™ HALO Atemschutzgerät (CS3000). Es ist ein Werkzeug, mit dem alle Öffnungen des CleanSpace™ HALO PAPR-Geräts zur Lagerung verschlossen werden. Das Steckerset besteht aus Polycarbonat und Silikon.
Marke:  CleanSpace Technology™ CS3011
Artikelnummer. 15970042
  • 87.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Das Atemschutzgerät darf nicht getragen werden, wenn das Steckerset angebracht ist.
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace HALO PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Riemen
  • Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
  • Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
  • Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
  • Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
  • Einfacher und schneller Austausch
Spezifikation
Spezifikation
CS3011
CleanSpace™ HALO Atemschutzgerät (CS3000)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CleanSpace Technology™ CleanSpace3™ Reinigungs- und Aufbewahrungs-Steckerset > Zur Verwendung mit CleanSpace HALO