Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelgrün
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
38.82 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12813702
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-3DG
Dark Green Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12883702
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-3WH
Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl, Synthetic Rubber
Unsteril
36 yd.
3 in.
Naturkautschuk
Cleanroom Tape
33 x 76,2 mm (36 yd x 3 in.)
33 m
76.2 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelgrün