Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
20.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Naturkautschuk |
Material | Vinyl, Synthetic Rubber |
Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12853652
|
Micronova™
CR100PC-15WH |
Weiß | N/A | ||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
- Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
- Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
- Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl, Synthetic Rubber | |
Unsteril | |
36 yd. | |
1,5 in. |
Naturkautschuk | |
Klebeband für den Reinraum | |
33 x 38,1 mm (36 yd x 1,5 in.) | |
33 m | |
38.1 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau