Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
Marke:  Fisherbrand™ EGVFP-15BR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13188595
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
  • Für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die kein ultrareines Klebeband erfordern
  • Gute Haftung auf Kunststoffen, Polymeren sowie Edelstahl ohne Klebstoffrückstände beim Ablösen
  • Mit Reinraumstiften beschreibbar
  • Verarbeitung in kontrollierten Umgebungen
  • Auf einer Kunststoffspule und in Beuteln verpackt
  • Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl
Matt
Vinyl
Unsteril
33 x 38,1 mm (36 yd x 1,5 in.)
33 m
38.1 mm
Naturkautschuk
Braun
Tape
Reinraumklebeband in Industriequalität
Kennzeichnung, Etikettierung, Dosierung, Clean-Build-Projekte, leichte industrielle Anwendungen und Lebensmittelverarbeitung
36 yd.
1,5 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität > Fisherbrand Cleanroom Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 1.5 in. wide, brown