Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-15DG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
- Für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die kein ultrareines Klebeband erfordern
- Gute Haftung auf Kunststoffen, Polymeren sowie Edelstahl ohne Klebstoffrückstände beim Ablösen
- Mit Reinraumstiften beschreibbar
- Verarbeitung in kontrollierten Umgebungen
- Auf einer Kunststoffspule und in Beuteln verpackt
- Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dunkelgrün | |
Reinraumklebeband in Industriequalität | |
Kennzeichnung, Etikettierung, Dosierung, Clean-Build-Projekte, leichte industrielle Anwendungen und Lebensmittelverarbeitung | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. | |
1,5 in. |
Naturkautschuk | |
Vinyl | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 38,1 mm (36 yd x 1,5 in.) | |
33 m | |
38.1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität > Fisherbrand Cleanroom Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 1.5 in. wide, dark green
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur