Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
15.57 CHF - 700.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Dimensions (LxW) 33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12893652
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-1DB
Dunkelblau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12803662
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-1DG
Dunkelgrün Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12823662
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-1LG
Hellgrün
19.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12833662
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-1OR
Orange Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17371094
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-1WH
Weiß
700.00 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12833542
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100PC-1WH
Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Für die Anwendung in und um Reinräumen verarbeitet
  • Hergestellt aus Vinyl mit synthetischem Gummikleber, der ein sauberes Abziehen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen gewährleistet
  • Klebt und dichtet gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen ab
  • Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
  • Einzeln verpackt in Polyethylen-Beutel
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Klebeband für den Reinraum
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.)
33 m
25.4 mm
Naturkautschuk
Unsteril
36 yd.
1 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau