Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
Marke:  Micronova™ CR100PC-12DG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12863622
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dunkelgrün
Klebeband für den Reinraum
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung
36 yd.
0,5 in.
Naturkautschuk
Vinyl, Synthetic Rubber
Unsteril
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
33 m
12.70 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer046887-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberCR100PC-12DG
Chargennummer043235-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2024 Catalog NumberCR100PC-12DG
Chargennummer034513-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/09/2022 Catalog NumberCR100PC-12DG
Chargennummer029917-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/01/2022 Catalog NumberCR100PC-12DG
Chargennummer029585-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2021 Catalog NumberCR100PC-12DG
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CR100 PC™ Reinraum-Klebeband, dunkelblau > Cleanroom Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 0.5 in. wide, dark green