Learn More
PURUS™ Klebezettel für Reinräume
Klebezettel für Reinräume eignen sich ideal zum Schreiben, für kleine Notizen und für Erinnerungen in Reinraumumgebungen.
Marke:  PURUS™ LCIB 1000C
Artikelnummer. 16450051
  • 489.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Hervorragend geeignet zum Schreiben und Notieren in einer Reinraumumgebung
  • 100 Blatt pro Block, einzeln verpackt
  • 100 Blöcke/Karton
  • Recyclebar
  • Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Spezifikation
Synthetisch
Weiß
76 x 76 mm
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10/ISO 1000. Zum Schreiben oder für Notizen in einer Reinraumumgebung.
Klebezettel für Reinräume
68 gsm
Nein
Klebezettel für Reinräume
Autoklavierbar
Ja
100 Blatt/Block, 100 Blöcke/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ Klebezettel für Reinräume > Weiß, 76 x 76 mm, 68 g/m2