Learn More
Brady™ CleanLift™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-449
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ CleanLift™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus abziehbarem Polypropylen gefertigt
Marke: Brady™ 067114
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Empfohlene Bandserie: R6200 | |
Weiß | |
Rolle | |
Thermal Transfer | |
Barcode-Etikettierung, Komponenten- und -Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke | |
1 | |
THT-55-449-1 | |
1000/Pk. | |
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
-94°F to 194°F | |
0,0044 in. | |
53.98 mm | |
4 in. | |
101.60 mm | |
50.8 mm |
Acryl, Abnehmbar | |
Matt | |
Polypropylen (B-449) | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
BBP™81 Etikettendrucker; IP™ Serie, PR Plus Serie Drucker | |
-70°C | |
1000 Label(s) / Roll | |
Rechteck | |
B x H: 101.6 x 50.8 mm | |
-70 °C bis 90 °C | |
0.112 mm | |
50.8 x 101.60 mm | |
101.6 mm | |
2 in. | |
THT-55-449-1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ CleanLift™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-449 > W x H: 101.6 x 50.8mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur