Learn More
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Metall
Testen und validieren Sie Ihr Reinigungsregime mit diesem Sortiment an Reinigungsvalidierungsgutscheinen für verschiedene Metalle.
Marke: Sampling Systems™ 8644S4-50B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tests sind für Aluminium, 304 Edelstahl und 316 Edelstahl erhältlich
- Alle Metalle sind auch erhältlich für helle Politur oder Satinoberfläche
- Für jede Konfiguration sind zwei Größen erhältlich, entweder 50 x 50 mm oder 100 x100 mm
Spezifikation
Reinigungszettel | |
Glänzend poliert | |
Edelstahl (304) |
50 x 50 mm | |
Testen und Validieren des Reinigungsregimes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Metall > Material: 304-Edelstahl, glänzend, Größe: 50 x 50 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur