Learn More
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Metall
Testen und validieren Sie Ihr Reinigungsregime mit diesem Sortiment an Reinigungsvalidierungsgutscheinen für verschiedene Metalle.
Marke:  Sampling Systems™ 8644AL-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15879541
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Tests sind für Aluminium, 304 Edelstahl und 316 Edelstahl erhältlich
  • Alle Metalle sind auch erhältlich für helle Politur oder Satinoberfläche
  • Für jede Konfiguration sind zwei Größen erhältlich, entweder 50 x 50 mm oder 100 x100 mm
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungszettel
Glänzend poliert
Aluminium
100 x 100 mm
Testen und Validieren des Reinigungsregimes
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Reinigungsgutscheine für Metall > Material: Aluminium; Größe: 100 x 100 mm