Learn More
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Nachweisreagenz (HRP)
Vermeiden Sie mit diesen HRP- und AP-Konjugaten Störungen durch denaturierte IP-Antikörperfragmente in Western Blots mit immunpräzipitierten Proteinen.
Marke: Thermo Scientific™ 21230
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Thermo Scientific™ Clean-Blot IP-Nachweisreagenzien sind HRP- und AP-Konjugate, die für den Post-Immunpräzipitationsnachweis primärer Antikörper im Western Blot ohne Interferenzen durch denaturierte IP-Antikörperfragmente optimiert sind.
Clean-Blot IP-Reagenzien ermöglichen die problemlose Erkennung von Zielproteinen durch Western Blot nach IP-Assays (Immunpräzipitation). Sie funktionieren durch eine spezifische Bindung an funktionelle Primärantikörper (Gesamt-IgG), ohne dabei Fragmente der IP-Antikörper zu binden, die das immunopräzitierte Protein in der Regel durch Elektrophorese und Membrantransfer begleiten. Die Clean-Blot IP-Reagenzien und das HRP-Kit eliminieren Detektionsstörungen sowohl von Schwerketten- (ca. 50 kDa) als auch Leichtketten-IgG-Fragmenten (25 kDa), die für den ersten Immunpräzipitationsassay verwendet werden. Zu den Clean-Blot IP-Produkten gehören Nachweisreagenzien mit alkalischer Phosphatase-Konjugat oder Meerrettichperoxidase-Konjugat und das komplette Clean-Blot IP-Nachweis-Kit (HRP) für die Entwicklung chemilumineszenter Substrate.Besondere Merkmale:
Universal – Binden und detektieren der meisten Spezies, IgG-Unterklassen und Isotypen primärer Antikörper, die häufig für Western Blotting verwendet werden
Kompatibel – Effektiv mit IP-Assays, die mit Protein A-, Protein G- oder Anti-IgG-Agarosebeads und einem Blockierungspuffer durchgeführt werden
Kosteneffizient – Eliminiert die Kosten und zusätzliche Arbeit im Zusammenhang mit kovalenter Immobilisierung von IP-Antikörpern zur Vermeidung von Interferenzen beim Western Blotting
Flexibel – Erhältlich als Reagezien mit alkalischer Phosphatase (AP) und Meerrettichperoxidase (HRP) für den Nachweis mit chemolumineszierenden, fluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten
Einfach zu verwenden – Das Western-Blotting-Protokoll muss nicht geändert werden; ersetzen Sie einfach das herkömmliche sekundäre HRP-Konjugat durch das Clean-Blot IP-Nachweisreagenz
Ungehinderte Detektion – Klare Western-Blot-Ergebnisse für Immunpräzipitationsassays ohne signifikante Interferenz durch denaturierte IgG-Banden
Spezifikation
Clean-Blot IP-Nachweisreagenz (HRP) | |
Chemolumineszenz, Fluoreszenz, Kolorimetrisch | |
Western Blot | |
2,5 mL | |
Alle Spezies |
IP-Nachweisreagenz (HRP) | |
Flüssig | |
Pierce™ | |
HRP | |
Bei 4 °C lagern. |