Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8559R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-23718-20ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Claudin-18.2 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J | |
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary) | |
20 μg | |
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
51208 | |
Store at 4°C. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
CLDN18.2/8559R | |
Unconjugated | |
10 mM PBS with 0.05% BSA | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8559R), Novus Biologicals™ > 20 μg, Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur