Learn More
Fisherbrand™ Classic Media Autoclave
Autoclave set to 121°C.
1496.26 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 2.64 gal. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 12 L |
Tiefe (metrisch) Kammer | 270 mm |
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer | 8.4 in. |
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 10.8 in. |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30242849
|
Fisherbrand™
210048XPFIS |
EU and UK Plug |
1496.26 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Plug and play 12 L autoclave set to 121°C.
Spezifikation
2.64 gal. | |
270 mm | |
10.8 in. | |
9.52 in. | |
Autoclave | |
121°C | |
No | |
Non-sterile |
12 L | |
8.4 in. | |
210 mm | |
268 mm | |
249.8°F | |
50 Hz | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Classic Media Autoclave