Learn More
Abeba™ Classic 1500 Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig. Leder-/Mikrofaser-Aufbau.
92.10 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Genarbtes Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15667337
|
Abeba™
1500/36 |
36 |
92.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15677337
|
Abeba™
1500/37 |
37 |
92.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15687337
|
Abeba™
1500/38 |
38 |
92.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15697337
|
Abeba™
1500/39 |
39 |
92.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15607347
|
Abeba™
1500/40 |
40 |
92.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15617347
|
Abeba™
1500/41 |
41 |
92.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15627347
|
Abeba™
1500/42 |
42 |
92.10 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15637347
|
Abeba™
1500/43 |
43 |
109.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15647347
|
Abeba™
1500/44 |
44 |
109.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15657347
|
Abeba™
1500/45 |
45 |
109.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15667347
|
Abeba™
1500/46 |
46 |
109.00 CHF
1 Paar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Genarbtes Leder
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Einstellbarer Spannbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
1500 | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Weiß | |
Genarbtes Leder | |
Polyurethan | |
Stahl |