Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit brauner Graduierung sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2200194
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Braun gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
±15 ml | |
Glas | |
20 ml |
Braun | |
DIN EN ISO 4788 | |
500 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
2000 ml | |
15 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, mit Tülle > Fassungsvermögen: 2000 ml; Höhe: 500 mm; braune Graduierungen; sechseckige Glasbuchse
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction