Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
Marke:  Hirschmann™ 1300160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787971
  • 48.57 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • One mark
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
Spezifikation
Spezifikation
B
Ja
6/Pckg.
10 ml
Volumetrische Pipette
Glas
Braun
0.03 ml
450 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert > Kapazität: 10 ml