Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
Marke:  Hirschmann™ 1300164
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762252
  • 52.50 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • One mark
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
Spezifikation
Spezifikation
B
Ja
6/Packung
15 ml
Volumetrische Pipette
Glas
Braun
0,045 mL
520 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert > Kapazität: 15 ml