Learn More
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B
Diese Zylinder gewährleisten ein präzises Messen und Gießen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Hohe Messzylinder der Klasse B werden aus kalibriertem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ DBG507
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11837501
  • 61.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Graduiert
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4788
380 mm
Graduierte Messzylinder
53 mm
5 ml
± 5 ml
B
±5 ml
Borosilikatglas
500 ml
Autoklavierbar
500 °C
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B > Kapazität: 500 ml