Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Vollpipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung werden aus AR™ Weißglas hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 1340129
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11782252
  • 85.15 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Markierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifizierung mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
AS
Ja
12/Packung
0.5 ml
Volumetrische Pipette
AR-GLAS
Braun
0,005 mL
300 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert > Kapazität: 0.5 ml