Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Vollpipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung werden aus AR™ Weißglas hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 1340133
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727981
  • 78.60 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Markierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifizierung mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
AS
Ja
12/Pckg.
1 ml
Volumetrische Pipette
AR-GLAS
Braun
0.008 ml
325 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert > Kapazität: 1 ml