Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Vollpipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung werden aus AR™ Weißglas hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 1340158
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11726133
  • 61.65 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine Kennzeichnung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
AS
Ja
12/Packung
8 mL
Vollpipette
AR-GLAS
Braun
0,02 mL
450 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert > Fassungsvermögen:8 mL