Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Vollpipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung werden aus AR™ Weißglas hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 1340165
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718001
  • 63.40 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Eine Markierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifizierung mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
AS
Ja
6/Packung
20 ml
Volumetrische Pipette
AR-GLAS
Braun
0,03 mL
520 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert > Kapazität: 20 ml