Learn More
BRAND™ Klasse AS BLAUBRAND™ graduierte Pipette
Die graduierte™ Pipette der Klasse AS BLAUBRAND ist vom Typ 3 und verfügt über eine Nullpunkt-Spitze.
91.65 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ± 0.01 ml |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
Klasse | AS |
Beschreibung | TD, Ex |
Material | AR-GLAS |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10657561
|
BRAND™
27309 |
0,02 ml |
113.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10473531
|
BRAND™
27710 |
0,1 ml |
91.65 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- AR-GLAS™
- Typ 3 (Null oben)
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Spezifikation
± 0.01 ml | |
AS | |
AR-GLAS |
DIN EN ISO 835 | |
TD, Ex | |
2 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Klasse AS BLAUBRAND™ graduierte Pipette