Learn More
Brand™ BlauEterna™ Vollpipette aus AR-Glas, Klasse AS
Die Konstruktion aus AR-GLAS™ Kalknatronglas entspricht der Norm DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Vollpipetten der Klasse AS werden mit einer Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers geliefert. USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage lieferbar.
Marke:  Brand™ 30507
55.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11833980
  • 56.60 CHF / 6 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex).
  • Wartezeit: 5 Sekunden.
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
  • Individuelles Zertifikat, individuelles USP-Zertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
DE-M-Markierung
0.015 ml
5 ml
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAS, Kalknatronglas
Braun
6/Packung
Weiß
Volumetrische Vollpipette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ BlauEterna™ Vollpipette aus AR-Glas, Klasse AS > Kapazität: 5 ml