Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit gemäß USP-Standard für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten der Klasse A mit brauner Graduierung werden aus AR™-Weißglas hergestellt.
Marke: Hirschmann™ 134016427
Beschreibung
- Gemäß USP
- Eine Kennzeichnung
- Mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
A | |
Ja | |
6/Pckg. | |
15 ml | |
Messpipette |
Kalknatronglas | |
Braun | |
0,03 ml | |
500 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP > Fassungsvermögen: 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur