Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A
Diese Kolben ermöglichen dank genauer Volumeneinstellung genaue Messungen bei Laboranwendungen. VITLAB™ PMP-Messkolben der Klasse A zeichnen sich durch eine einzelne Kalibrierungskennzeichnung aus, welche das kalibrierte Volumen genau festlegt. In klarem oder UV-absorbierendem, hochtransparentem PMP zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe lieferbar.
14.79 CHF - 103.38 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
Material | PMP (Polymethylpenten) |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11328553
|
VITLAB™
67604 |
1000 ml | 310 mm | NS 24/29-Stopfen | ±0.40 ml | N/A | ||||||
10298074
|
VITLAB™
676040 |
1000 ml | 310 mm | Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap | ±0.40 ml | N/A | ||||||
17827810
|
VITLAB™
67304 |
100 ml | 180 mm | NS 14/23-Stopfen | ±0.10 ml |
34.85 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11398543
|
VITLAB™
67304 |
100 ml | 180 mm | NS 14/23-Stopfen | ±0.10 ml | N/A | ||||||
10395801
|
VITLAB™
67304 |
100 ml | 180 mm | NS 14/23-Stopfen | ±0.10 ml | N/A | ||||||
17827820
|
VITLAB™
67704 |
10 ml | 90 mm | Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen | ±0.04 ml |
22.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11827920
|
VITLAB™
67704 |
10 ml | 90 mm | Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen | ±0.04 ml | N/A | ||||||
11877253
|
VITLAB™
67104 |
25 ml | 115 mm | Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen | ±0,04 ml |
23.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17847810
|
VITLAB™
67404 |
250 ml | 235 mm | Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen | ±0,15 ml |
44.30 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10204461
|
VITLAB™
67404 |
250 ml | 235 mm | Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen | ±0,15 ml | N/A | ||||||
10116074
|
VITLAB™
675040 |
500 ml | 270 mm | Class A PMP Volumetric Flask with Colored screw cap | ±0.25 ml | N/A | ||||||
17887810
|
VITLAB™
67504 |
500 ml | 270 mm | NS 19/26-Stopfen | ±0.25 ml |
46.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11318553
|
VITLAB™
67504 |
500 ml | 270 mm | NS 19/26-Stopfen | ±0.25 ml | N/A | ||||||
11388543
|
VITLAB™
67204 |
50 ml | 150 mm | NS 12/21-Stopfen | ±0.06 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Schützen von Proben vor Lichteinwirkung unter Beibehalten einer hohen Transparenz, um eine genaue Einstellung der Volumen zu ermöglichen
- Mit Ringmarke individuell auf ‘in.’ kalibriert
- Klasse A-Toleranzen gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit Chargennummer und Chargenzertifikat aufgedruckt
- Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht dauerhaft
- Zum Erhalten der Markierungen wird eine Reinigung bis maximal 60 °C empfohlen
- Auch mit DAkkS-Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat lieferbar
Spezifikation
Ja | |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP (Polymethylpenten) | |
A |