Learn More
Hirschmann™ Graduierte PMP-Zylinder der Klasse A mit erhabenen blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor.
23.85 CHF - 93.60 CHF
Spezifikation
Material PMP
Beschreibung Graduierter Zylinder, PMP
Klasse A
Einwegprodukt Zum Mehrfachgebrauch
Form Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13168049
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
7520170
23.85 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13178049
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
7520175
25.25 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10123771
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
7520186
250 ml
52.80 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10692232
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
7520190
500 ml
38.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10557441
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
7520194
2000 ml
93.60 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN12681/ISO6706 PMP
  • Erhöhte Skala
  • transparent
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
  • Konformität-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
PMP
A
Rund
Blue
Graduierter Messzylinder
Graduierter Zylinder, PMP
Zum Mehrfachgebrauch
Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Hexagonal
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Graduierte PMP-Zylinder der Klasse A mit erhabenen blauen Graduierungen