Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Die K1-Kartusche ist Teil der großen Auswahl an Kartuschen, die für viele Anwendungen zum Schutz vor vielen gefährlichen Gasen und Dämpfen angeboten werden. Das Sortiment bietet hohe Qualität und einen kostengünstigen Schutz.
Marke: Honeywell™ N06575004L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schützt vor Ammoniak
- Ausgezeichnete Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
- Niedriges Profil und geringes Gewicht für optimalen Komfort
- Niedriges Profil behindert das Sichtfeld nicht
- Der Gewindeanschluss ist einfach anzubringen
Spezifikation
Kunststoffpatrone der Klasse 1 | |
Schützt gegen Ammoniak | |
102,1 g |
EG-Kategorie PSA: 3, QS: ISO 9001/2000, EG-Zertifizierung: 2259, EG-Bescheinigung: 2259, EN 2259 | |
6 Paar/Karton, 8 Schachteln/Karton. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas > Schützt vor Ammoniak
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur