Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Leistungsstarke Atemschutzmaske mit zwei Patronen (Klasse 1) und Halbmaske.
7.83 CHF - 557.00 CHF
Spezifikation
Kartusche/Filter | Separat erhältliche Filterpatronen |
---|---|
Kartuschentyp | Doppelpatrone: Klasse 1 |
Farbe | Grau |
Material | Thermoplastisches Elastomer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische, Labor- und petrochemische Industrie |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15816845
|
Honeywell™
N65550031 |
Klein | N/A | |||||||
15858244
|
Honeywell™
N65550032 |
M |
557.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15826845
|
Honeywell™
N65550032 |
M | N/A | |||||||
15836845
|
Honeywell™
N65550033 |
Groß |
33.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Das leichte und flache ergonomische Design führt zu hohe Akzeptanz durch die Nutzer.
- Einzigartiges gegabeltes Kopfband und Bügelstück für einfache Einstellung.
- Konturierte Umkehrdichtung bietet eine hervorragende Gesichtsdichtung, die nicht unangenehm ist.
- Thermoplastisches Elastomer-Material vermeidet Latexallergene, die in biligen Masken häufig vorkommen
- Die Einheit mit vier Zugpunkten mit Genickband ist einfach zu bedienen, und sein ergonomisches Design und das verbesserte Aufhängungssystem passen perfekt auf den Kopf und bieten ein hohes Maß an Komfort.
- Weniger Totluftraum bedeutet weniger Rückatmung ausgeatmeter Luft.
- Das hervorragende Ausatemventil ermöglicht die Ausatmung von mehr Atemluft für kühleres und bequemeres Arbeiten.
- Variable Dicke im Dichtungsbereich für das Nasenbein.
Bestellinformation
Filter cartridges not included, available for order separately
Spezifikation
Separat erhältliche Filterpatronen | |
Grau | |
Chemische, Labor- und petrochemische Industrie |
Doppelpatrone: Klasse 1 | |
Thermoplastisches Elastomer | |
4-Punkt-Kopfgurt |