Learn More
Thermo Scientific™ Klammern für CO2 Widerstandsfähiger Schüttler
Maximieren Sie die Kapazität auf der universellen Plattform der Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler mit einer Reihe von Klemmen, die für die meisten Gefäße geeignet sind.
Marke: Thermo Scientific™ 88881113
Beschreibung
Maximieren Sie mit einer Reihe von Klammern, die für die meisten Gefäße geeignet sind, die Kapazität auf der universellen Plattform, dem Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Spezifikation
Kolbenklammer | |
3000 mL | |
CO2-beständiger Schüttler | |
2 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31