Learn More
Corning™ Klemmen
For use with various sizes of Erlenmeyer flasks.
44.61 CHF - 44.83 CHF
Spezifikation
Produkttyp Klemme
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11303815
Unterlagen ansehen
Corning™
480110
25 ml-Erlenmeyerkolben
44.83 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11313815
Unterlagen ansehen
Corning™
480111
50 ml-Erlenmeyerkolben
44.61 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This is a clamp for use with Erlenmeyer flasks, for use with Corning™ LSE™ Orbital Shaker and Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
Spezifikation
Spezifikation
Klemme
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Klemmen