Learn More
DWK Life Sciences™ Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, aus rostfreiem Stahl
Kugelschliffklammer mit zusätzlicher Arretiermöglichkeit.
Brand: DWK Life Sciences™ 286333009
This item is not returnable.
View return policy
Description
Die Kugelschliffklammer mit Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch zusätzliches Arretieren mit der Feststellschraube.
- Die Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch ein zusätzliches Arretieren
- Hervorragende Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Specifications
50 | |
Sicherung der Kugelgelenke | |
S 13 |
Edelstahl | |
Sicherung der Kugelgelenke |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences™ Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, aus rostfreiem Stahl > S 13
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction