Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Snelsluitklem LF150 .
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06246015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Zum Befestigen von Flanschdeckeln an das Reaktionsgefäßen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Snelsluitklem LF150 . > Länge:150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur