Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film (Röntgenfilm)
Erfassen Sie Ergebnisse aus ECL-basierten Western Blots und anderen chemilumineszierenden Protein- oder Nukleinsäure-Assays mit diesem kostengünstigen, durchsichtigen Röntgenfilm.
114.00 CHF - 162.80 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung Doppelseitiger, mit Silber-Emulsion beschichteter Autoradiographie-Film mit blauer Rückseite
Ausreichend für 50 Anwendungen
Menge 50 Bögen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12333850
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
34088
CL-XPosure Film, 12.5 x 17.5 cm 50 Bögen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10381544
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
34093
CL-XPosure Film, 20 x 25 cm 50 Bögen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ CL-XPosure Film ist ein preisgünstiger durchsichtiger Röntgenfilm, der speziell für den Nachweis und die Dokumentation von Western Blots auf ECL-Basis und anderen chemilumineszierenden Protein- oder Nukleinsäure-Assays geeignet ist.
CL-XPosure Film ist ein ausgezeichneter fotografischer Film für die Verwendung mit ECL-Substraten (Enhanced Chemilumineszenz) für Meerrettichperoxidase (HRP) oder alkalische Phosphatase (AP). Es werden praktische Größen für die Protein-Western-Blotting, Standard-Filmkassetten und Geräte zur Filmentwicklung angeboten. Der Autoradiographiefilm eignet sich auch gut für chemilumineszierende oder isotopische DNA- und RNA-Methoden, einschließlich Southern und Northern Blotting und Gel-Shift-Assays (EMSA). Die Qualität und der Preis dieses Films machen ihn zur intelligenten Wahl für Anwendungen in der Life-Science-Forschung.
Leistungsmerkmale:
  • Hochleistung – Genauso empfindlich wie andere handelsübliche Autoradiographiefilme
  • Kostengünstig – Kosten bis zu 75 % niedriger als andere Marken von Röntgenfilmen vergleichbarer Qualität
  • Praktisch – Erhältlich in fünf Blattgrößen in Packungen mit 50 oder 100 nicht-überlappenden Blättern
  • Die perfekte Wahl – Validiert für die Verwendung mit Thermo Scientific SuperSignal Chemilumineszenz-Substraten und Thermo Scientific Pierce ECL Chemilumineszenz-Substrat
Bestellinformationen:
Erhältlich in Blättern mit 5 × 7 in., 7 × 9.5 in., 9.5 × 11 in. und 14 × 17 in.
Spezifikation
Spezifikation
Doppelseitiger, mit Silber-Emulsion beschichteter Autoradiographie-Film mit blauer Rückseite
50 Anwendungen
50 Bögen