Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film (Röntgenfilm)
Erfassen Sie Ergebnisse aus ECL-basierten Western Blots und anderen chemilumineszierenden Protein- oder Nukleinsäure-Assays mit diesem kostengünstigen, durchsichtigen Röntgenfilm.
Marke: Thermo Scientific™ 34093
Beschreibung
Thermo Scientific™ CL-XPosure Film ist ein preisgünstiger durchsichtiger Röntgenfilm, der speziell für den Nachweis und die Dokumentation von Western Blots auf ECL-Basis und anderen chemilumineszierenden Protein- oder Nukleinsäure-Assays geeignet ist.
CL-XPosure Film ist ein ausgezeichneter fotografischer Film für die Verwendung mit ECL-Substraten (Enhanced Chemilumineszenz) für Meerrettichperoxidase (HRP) oder alkalische Phosphatase (AP). Es werden praktische Größen für die Protein-Western-Blotting, Standard-Filmkassetten und Geräte zur Filmentwicklung angeboten. Der Autoradiographiefilm eignet sich auch gut für chemilumineszierende oder isotopische DNA- und RNA-Methoden, einschließlich Southern und Northern Blotting und Gel-Shift-Assays (EMSA). Die Qualität und der Preis dieses Films machen ihn zur intelligenten Wahl für Anwendungen in der Life-Science-Forschung.
Leistungsmerkmale:
Hochleistung – Genauso empfindlich wie andere handelsübliche Autoradiographiefilme
Kostengünstig – Kosten bis zu 75 % niedriger als andere Marken von Röntgenfilmen vergleichbarer Qualität
Praktisch – Erhältlich in fünf Blattgrößen in Packungen mit 50 oder 100 nicht-überlappenden Blättern
Die perfekte Wahl – Validiert für die Verwendung mit Thermo Scientific SuperSignal Chemilumineszenz-Substraten und Thermo Scientific Pierce ECL Chemilumineszenz-Substrat
Bestellinformationen:
Erhältlich in Blättern mit 5 × 7 in., 7 × 9.5 in., 9.5 × 11 in. und 14 × 17 in.
Spezifikation
CL-XPosure Film, 20 x 25 cm | |
Doppelseitiger, mit Silber-Emulsion beschichteter Autoradiographie-Film mit blauer Rückseite | |
50 Anwendungen | |
50 Bögen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.