Learn More
CK1 delta Monoclonal Antibody (C3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
178.00 CHF - 397.00 CHF
Spezifikation
Antigen CK1 delta
Klon C3
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17968712
Unterlagen ansehen
Invitrogen
MA550958
20 μL
178.00 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17949892
Unterlagen ansehen
Invitrogen
MA550957
200 μL
397.00 CHF
200 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CSNK1D (CK1 delta), a serine/threonine kinase, plays a critical role in Wnt/beta-catenin signaling pathway. This pathway is important in both development and cancer. The encoded protein may also be involved in the regulation of apoptosis, circadian rhythm, microtubule dynamics, chromosome segregation, and p53-mediated effects on growth. The encoded protein is highly similar to the mouse and rat CK1 delta homologs. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for CK1 delta.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CK1 delta Monoclonal Antibody (C3), Invitrogen™