Learn More
Citronellol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.27 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 110460050
20.26 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
106-22-9 | |
156.27 | |
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N | |
8842 | |
3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol |
C10H20O | |
MFCD00002935 | |
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-olMehr anzeigen | |
CHEBI:50462 | |
CC(CCC=C(C)C)CCO |
Spezifikation
Citronellol | |
106-22-9 | |
0.8540g/mL | |
79°C | |
94% min. (GC) | |
C10H20O | |
1.4550 to 1.4580 | |
5 mL | |
15, 2329 | |
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol | |
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N | |
3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol | |
8842 | |
156.27 | |
Flüssigkeit |
95% | |
Farblos | |
222.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH | |
MFCD00002935 | |
01, 451 | |
0.854 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CC(CCC=C(C)C)CCO | |
156.27 | |
CHEBI:50462 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
- Citronellol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467209 | Analysenzertifikat | 29/10/2024 | 110460050,110465000,110461000 |
A0435703 | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 110460050,110465000,110461000 |
A0395034 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 110460050,110465000,110461000 |
A0394485 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 110460050,110465000,110461000 |
A0397852 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 110460050,110465000,110461000 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen