Learn More
Citronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric Acid, Trisodium Salt Dihydrate |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15,8737 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Formelmasse | 294.09 |
Güte | ACS-Reagenz |
Unlösliche Stoffe | 0.005% max |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric acid, trisodium salt dihydrate
Name des Produkts
Citronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur