Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
16.30 CHF - 790.02 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1545801
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
MDL-Nummer MFCD00150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10083010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
227130050
5 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10338460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
227135000
500g Kunststoffflasche
36.48 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10134520
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
227130010
1kg Kunststoffflasche
59.19 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10083163
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
227130051
5kg Kunststoffflasche
202.01 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13438488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
227130250
25kg Fibertrommel
790.02 CHF
25 Kilogramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. The toxicological properties have not been fully investigated.
NFPA
Health:
Signal Word: CAUTION!
Produktidentifikator
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals