Learn More
Citronensäure Monohydrat, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514274
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Schmelzpunkt 135,0°bis 152,0 °C
Summenformel C6H10O8
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 676 g/L (25°C). Other solubilities: 2.17 g/100 g ether - 0.007 g/100 g chloroform, 15.43 g/100 g amyl alcohol - 5.98 g/100 g amyl acetate, 5.28 g/100 g ethyl acetate - 197 g/100 g methanol, 62.8 g/100 g propanol
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Formelmasse 210.15
Güte HPLC
Menge 100 g
Flammpunkt 174 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Citronensäure Monohydrat, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >