Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zitronensäure-Monohydrat |
Namenshinweis | Getestet gemäß Ph. Eur. |
Strukturformel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 4018641 |
Löslichkeitsinformationen | Löslich in Ethylacetat (5.28 g/100 g), Amylacetat (5.98 g/100 g), Diethylether (2.17 g/100 g), Methanol(197 g/100 g), Chloroform (0.007 g/100 g) |
Formelmasse | 210.14 mol |
Menge | 1 kg |
Flammpunkt | 173 °C (343.4 °F) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate 5
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur